1430203
USP
4-metil-2-pentanone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)