537713
4-metil-2-pentanone
≥99%
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
15.7 mmHg
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Impurezze
≤0.1000% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 20 g/L
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?