1477003
USP
Nystatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nystatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Applicazioni
Also used to prepare standard, and system suitability solution for the assay, composition analysis and content uniformity by using liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Nystatin, Neomycin Sulfate, Thiostrepton, and Triamcinolone Acetonide Ointment
- Nystatin Oral Suspension
- Nystatin
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: Nystatin acts against fungi, yeasts and molds.
Avvertenza
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)