1370724
USP
Lufenuron Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[(2,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lufenuron
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)