1368610
USP
Lisinopril Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2-{(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl}-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lisinopril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)