1303750
USP
Hemoglobin Protease Substrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hemoglobin from bovine blood, Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
PM
Mr ~64500
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Risultati analitici
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Hemoglobin human