H0392
Hemoglobin S, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Sickle cell hemoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
electrophoresis: suitable
immunofluorescence: suitable
Solubilità
H2O: soluble 20 mg/mL
Compatibilità
suitable for electrophoresis and chromatography standard
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HBB(3043)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3