ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAD500
ERMAD500
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)