1302906
USP
Halobetasol propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
21-Chloro-6α, 9-difluoro-11β, 17-dihydroxy-16β-methylpregna-1, 4-diene-3,20-dione 17-propionate, Ulobetasol propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
halobetasol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15?,16?,18-,19?,22?,23?,24-,25-/m0/s1
BDSYKGHYMJNPAB-YKQIDFLYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3