B5188
Butenafine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Butenafine hydrochloride, Mentax, N-(p-tert-butylbenzyl)-N-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, N-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Ideatore
Schering Plough
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
LJBSAUIFGPSHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)