1283470
USP
Fosinopril Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic acid sodium salt, (4-Phenylbutyl)phosphinyl acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fosinopril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H17O4P/c13-12(14)10-17(15,16)9-5-4-8-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
WRXLMKMDSUIHDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3