1283404
USP
Fosinopril sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-{[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl}acetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Acecor, Eosinopril, Fosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fosinopril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Fosinopril Sodium Tablets
- Fosinopril Sodium and Hydrochlorothiazide Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)