1283313
USP
Foscarnet Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
foscarnet
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)