Documenti fondamentali
PHL89154
Actein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Shengmating
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H56O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
676.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@@]2([C@H]3[C@@](O3)(C)[C@@H](O)O2)O[C@]4([H])[C@@]1([H])[C@]([C@H](OC(C)=O)C[C@]5(C6)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])[C@]56CC[C@H](O[C@]9([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)C8(C)C)(C)[C@@]7(C)C4
InChI
1S/C35H54O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h17-28,36-39H,7-16H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21+,22?,23+,24+,25-,26+,27+,28?,30-,31+,32-,33-,34+,35?/m1/s1
RKNTVINERUAWJC-LXVMFROXSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)