1283302
USP
Foscarnet sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
foscarnet
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3