1269196
USP
Famciclovir Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-β-methyl-9H-purine-9-butanol 9-acetate, 4-(2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methylbutyl acetate, 9-(4-Acetoxy-3-methylbut-1-yl)-2-aminopurine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
famciclovir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(c2nc(ncc2nc1)N)CCC(COC(=O)C)C
InChI
1S/C12H17N5O2/c1-8(6-19-9(2)18)3-4-17-7-15-10-5-14-12(13)16-11(10)17/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
WLIKFWINNMJBFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)