1265548
USP
Ethylhexyl triazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 4-aminobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethylhexyl triazone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
ZJQXUTDROPGVLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)