1164200
USP
Darifenacin hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide, UK 88525-04
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
darifenacin
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
O=C(N)C([C@H]1CN(CCC2=CC=C(OCC3)C3=C2)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Br
InChI
1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
UQAVIASOPREUIT-VQIWEWKSSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)