Documenti fondamentali
5.05816
Sigma-Aldrich
Xanomeline Oxalate
Sinonimo/i:
Xanomeline Oxalate, 3-(hexyloxy)-4-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Agonist, Xanomeline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23N3OS · xC2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.42 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mM
ethanol: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1nc(c(n1)C2=CCCN(C2)C)OCCCCCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C14H23N3OS.C2H2O4/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12;3-1(4)2(5)6/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
ZJOUESNWCLASJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An agonist selective for muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) subtype M1 (EC50 = 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). An antipsychotic agent. Used in improving cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer′s disease and schizophrenia.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Wang, D., et al., 2011. Biochem. Biophys. Res. Commun.410, 229.
Si, W., et al., 2010. Neurosci. Lett.473, 115.
Stanhope, et al., 2001. J. Exp. Pharmacol. Ther.299, 782.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3