1162126
USP
5′-Cytidylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cytidine 5′-monophosphate, 5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cytidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Antiviral properties of UMP-CMP kinase: Research demonstrates UMP-CMP kinase 2 inhibits Zika virus replication via activation of the type I interferon signaling pathway. This study underscores the therapeutic potential of nucleotide analogs like 5′-Cytidylic acid in modulating antiviral responses (Zhu et al., 2024).
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)