I2879
Inosine 5′-monophosphate from Saccharomyces cerevisiae
≥98%
Sinonimo/i:
I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(OCP(O)(O)=O)[C@@](O)(C)[C@@](C)(O)[C@@](N(C=N2)C3=C2C(NC=N3)=O)(C)O1
InChI
1S/C10H13N4O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
GRSZFWQUAKGDAV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?