1078336
USP
Bumetanide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bumetanide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)