B1158000
Bumetanide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bumetanide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A1(6557)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)