PHR3393
Bumetanide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
3-Amino-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000310
traceable to USP 1078325
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
GVQZPZSQRCXSJI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)