1046351
USP
Azure B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azure b
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
205-210 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Methylene Blue
- Methylene Blue Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)