Key Documents
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
SRT®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Sepax 213100-4615
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)