Key Documents
Z777306
Supelco
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Sepax GP-C8 HPLC Column, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L7
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Sepax 107085-4625
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
operating pH range
2-8
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
  • Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
  • Extremely high column-to-column reproducibility
  • High selectivity and efficiency for separations
  • Full coverage bonded silica packing to achieve the exceptionally high stability
  • Suitable for separations of acidic, neutral and basic organic compounds, such as pharmaceuticals, peptides, and organic acids
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)