Z777211
Proteomix® SAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP1.7 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP2-2105
Confezionamento
1 ea of
Parametri
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
1.7 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)