Documenti fondamentali
GF51311977
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 500 g
Sinonimo/i:
CV306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 513-119-77
Peso
500 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)