Documenti fondamentali
Z227242
Union
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiali
PEEK
Descrizione
female
Dimensioni foro
0.25 mm
Compatibilità
for connecting 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit
Union, reducing zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
22949
Union, reducing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z2272424061838552921