Key Documents
57659
Union
bore 0.020 in., 10-32 thread
Sinonimo/i:
Upchurch PEEK Fingertight Union
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Foro
0.020 in.
Raccordi
10-32 thread
Descrizione generale
I raccordi a volume morto zero in PEEK (alesaggio 0,020 pollici, filettatura 10-32) devono essere usati a 5000 ψ (352 kg/cm2). Includono una vite con dado e una ferrula Fingertight III.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
RheFlex® PEEK Fittings Short fitting set, 1/16 in. tubing
57691
RheFlex® PEEK Fittings
Supelco® PEEK Fitting One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Z227250
Supelco® PEEK Fitting