Documenti fondamentali
22997-U
Supelco
Union
for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel
Descrizione
internal
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI Valco® ZU1
Dimensioni foro
0.75 mm
Raccordi
for 1/16 in. O.D. tubing
Compatibilità
for connecting 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)