Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
5% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Compatibilità
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)