Y0002384
Bupivacaine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
InChI
JHPMUNZBGKBWPW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)