Y0002381
Propylthiouracil impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Thiourea, Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
propylthiouracil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)