Y0002379
Calcium ascorbate dihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium ascorbate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
166 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)