Y0002293
Fluticasone furoate for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fluticasone furoate, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
fluticasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)