SU860145
Stoppers
diam. 20 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
gray butyl rubber
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860145 |