854980-U
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Sinonimo/i:
11 mm Crimp Caps with PTFE/Rubber Septa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of × 1000 ea
diam. × spessore
11 mm × 1.0 mm
Dimens. apertura
5.5 mm
Raccordi
thread for 11 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
854980-U | 4061833024355 |
854980-SAMPLE-U |