Documenti fondamentali
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
11.6 mm × 32 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 11 mm
applicazioni
PFAS testing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)