Documenti fondamentali
SU860095
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
Descrizione
durometer: 45° shore A
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. setto × spessore
11 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
Altre note
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)