Documenti fondamentali
SU860114
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.3 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)