Documenti fondamentali
SU860090
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
Descrizione
snap cap
Caratteristiche
closure type clear polyethylene snap cap
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 11 mm snap ring
Compatibilità
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)