Documenti fondamentali
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Nome del prodotto
Phenol Red,
Confezionamento
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4971590CB)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)