SAAR4943300
Peptone Powder
uniLAB™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
poly bottle of 10 × 250 g (SAAR4943300DN)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)