68728
Yeast Peptone 3 (powder)
suitable for microbiology, pH 6.2-7.2
Sinonimo/i:
Peptone from yeast No. 3, Peptone from yeast No. 3, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
61 mo.
Confezionamento
pkg of 500 g
Condizioni di stoccaggio
dry media (Tightly closed)
pH
6.2-7.2
Solubilità
water: soluble at 20 °C
applicazioni
microbiology
Componenti
(Total nitrogen ≥10Amino-N ≥1.4)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)