SAAR4818000
Orthophosphoric acid
uniLAB™, 85%
Sinonimo/i:
Phosphoric acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Nome Commerciale
uniLAB™
Saggio
85%
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4818000LC)
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)