Documenti fondamentali
SAAR4164060
Metanolo
uniLAB
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
uniLAB
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
Confezionamento
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4164060LP)
pkg of 25 L (SAAR4164060ME)
dilution
(for laboratory use only)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)