Key Documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
Sinonimo/i:
Iodine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.81
Codice UNSPSC:
41116100
Nome Commerciale
univAR
PM
253.81 g/mol
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)