Key Documents
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Applicazioni
For laboratory use only
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)